Documentos clave
SLHV004SL
Millipore
Filtro de jeringa de PVDF Millex
pore size 0.45 μm, diam. 4 mm, sterile, hydrophilic
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-HV, Filtro de jeringa de PVDF Durapore®, Filtro de jeringa de PVDF de 0,45 μm.
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
Nivel de calidad
esterilidad
ethylene oxide treated
sterile
Línea del producto
Millex
caducidad
3 yr
Características
holdup volume< 10 μL
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millex
Parámetros
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
45 °C max. temp.
técnicas
low protein-binding filtration: suitable
Diámetro
4 mm
filtración área
0.1 cm2
housing diam.
6.4 mm
inlet to outlet H
19.7 mm
volumen
1 mL
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.45 μm
entrada
aqueous solution(s)
tissue culture medium
mild organic solvent(s)
Adaptador
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet stepped slip
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
El filtro de jeringa de PVDF “Millex” utiliza una membrana de PVDF de tamaño de poro 0,45 μm y una carcasa de polietileno de alta densidad.
Aplicación
El filtro de jeringa de PVDF “Millex” está indicado para la esterilización por filtración de medios de cultivo de tejidos, aditivos, y disoluciones tampón y biológicas.
Características y beneficios
Diseñado para garantizar la menor adsorción de proteínas en disoluciones ricas en proteínas.
Información legal
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Removal of residual colonic ciprofloxacin in the rat by activated charcoal entrapped within zinc-pectinate beads.
Khoder, Mouhamad, et al.
European Journal of Pharmaceutical Sciences, 41, 281-288 (2010)
Raquel Díaz-López et al.
Biomaterials, 31(7), 1723-1731 (2009-12-02)
The surface of polymeric nanocapsules used as ultrasound contrast agents (UCAs) was modified with PEGylated phospholipids in order to escape recognition and clearance by the mononuclear phagocyte system and achieve passive tumor targeting. Nanocapsules consisted of a shell of poly(lactide-co-glycolide)
Holly Brunton et al.
Cell reports, 31(6), 107625-107625 (2020-05-14)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) can be divided into transcriptomic subtypes with two broad lineages referred to as classical (pancreatic) and squamous. We find that these two subtypes are driven by distinct metabolic phenotypes. Loss of genes that drive endodermal lineage