Documentos
SLHV033N
Millipore
Filtro de jeringa de PVDF Millex®
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-HV, Filtro de jeringa de PVDF Durapore®, Filtro de jeringa de PVDF de 0,45 μm.
About This Item
UNSPSC Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
material
PVDF membrane
polypropylene housing
Quality Level
sterility
non-sterile
product line
Millex®
feature
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
H
27 mm
diam.
33 mm
filtration area
4.5 cm2
volume
100 mL
color
yellow
matrix
Durapore®
pore size
0.45 μm
input
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
bubble point
≥1.6 bar, air with water at 23 °C
fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: HV
Descripción de los filtros de jeringa no estériles Millex® con membrana Durapore (PVDF)
•Baja adsorción de proteínas para reducir al mínimo la interacción con su muestra y maximizar la recuperación
•Compatible con disoluciones acuosas y orgánicas suaves
•Disponibles en tamaños de poro de 0,22 μm y 0,45 μm y tres diámetros para adaptarse a los requisitos de su aplicación
•Los materiales de la carcasa son o bien polipropileno o bien polietileno de alta densidad (HDPE), lo que ofrece bajos niveles de extraíbles y amplia compatibilidad química
Disponible en múltiples tamaños de envase:
Número de referencia acabado en NS (---------NS): 50 por envase
Número de referencia acabado en NL (---------NL): 100 por envase
Número de referencia acabado en TL (---------TL): 100 por envase. Estos filtros de jeringa tienen una salida de tubo
Número de referencia acabado en NB (---------NB): 250 por envase
Número de referencia acabado en NK (---------NK): 1000 por envase
Aplicaciones:
Filtración de la muestra antes de la UHPLC, la HPLC, la LC-MS y la espectroscopia de masas; filtración de disolventes; filtración de muestras biológicas y disoluciones proteicas
Packaging
no estériles
Specifications
Para uso general de laboratorio.
Physical form
Código de colores: Amarillo
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
Syringe membrane filter selection and validation methods to assess analyte loss due to membrane filter adsorption in pharmaceutical quality control (QC) testing.
Analyze Shuanghuang Lian oral liquid using Discovery® HS C18 HPLC column per Chinese Pharmacopeia 2020. Quantify baicalin, chlorogenic acid, and forsythin with high accuracy.
Analyze Xiaoer Chiqiao Qingre granules for geniposide and forsythin using Discovery® HS C18 column and Supelclean™ LC-Alumina-N SPE.
HPLC separates vitamin E acetate, THC, and CBD in vape products, providing accurate analysis of commercially available vape liquids.
Ver todo
Protocolos
Detergents are frequently used to solubilize proteins and nucleic acids during purification, but the presence of detergents may interfere with downstream analyses.