SLHVX13NK
Filtro de jeringa de PVDF Millex®
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-HV, Filtro de jeringa de PVDF Durapore®, Filtro de jeringa de PVDF de 0,45 μm.
About This Item
Productos recomendados
material
PVDF membrane
polypropylene housing
sterility
non-sterile
product line
Millex®
feature
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
101 L/min flow rate
101 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
H
21 mm
diam.
13 mm
filtration area
0.8 cm2
volume
10 mL
color
yellow
matrix
Durapore®
pore size
0.45 μm
input
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
bubble point
≥1.5 bar, air with water at 23 °C
fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
shipped in
ambient
General description
•Baja adsorción de proteínas para reducir al mínimo la interacción con su muestra y maximizar la recuperación
•Compatible con disoluciones acuosas y orgánicas suaves
•Disponibles en tamaños de poro de 0,22 μm y 0,45 μm y tres diámetros para adaptarse a los requisitos de su aplicación
•Los materiales de la carcasa son o bien polipropileno o bien polietileno de alta densidad (HDPE), lo que ofrece bajos niveles de extraíbles y amplia compatibilidad química
Disponible en múltiples tamaños de envase:
Número de referencia acabado en NS (---------NS): 50 por envase
Número de referencia acabado en NL (---------NL): 100 por envase
Número de referencia acabado en TL (---------TL): 100 por envase. Estos filtros de jeringa tienen una salida de tubo
Número de referencia acabado en NB (---------NB): 250 por envase
Número de referencia acabado en NK (---------NK): 1000 por envase
Aplicaciones:
Filtración de la muestra antes de la UHPLC, la HPLC, la LC-MS y la espectroscopia de masas; filtración de disolventes; filtración de muestras biológicas y disoluciones proteicas
Application
Packaging
Specifications
Physical form
Legal Information
Los clientes también vieron
Artículos
HPLC separates vitamin E acetate, THC, and CBD in vape products, providing accurate analysis of commercially available vape liquids.
Protocolos
Chloroquine Phosphate HPLC Assay meets system suitability criteria with good resolution, reproducibility, and sensitivity.
Powdered black pepper tested for pierine content follows USP guidelines using HPTLC and HPLC for dietary supplements.
Lopinavir assay setup saves time and improves efficiency with shorter columns, meeting European pharmacopoeia guidelines.
Contenido relacionado
High-Performance Liquid Chromatography method ensures total chromatographic purity analysis of Fingolimod Hydrochloride, offering rapid accuracy.