SLGVR33RS
Filtro de jeringa de PVDF Millex®
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-GV, Filtro de jeringa de PVDF Durapore®, Filtro de jeringa de PVDF de 0,22 μm.
About This Item
Productos recomendados
material
PVDF membrane
modified acrylic housing
Quality Level
description
Female Luer-Lok/Male Luer slip
sterility
γ-irradiated
sterile
product line
Millex®
feature
hydrophilic
packaging
pk of 50
manufacturer/tradename
Millex® SLGVR33RS
parameter
≥40 mL/min water flow rate at 30 psi
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
technique(s)
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
diam.
33 mm
inlet to outlet H
27 mm
volume
100 mL
color
yellow
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm
input
aqueous solution(s)
tissue culture medium
bubble point
≥50 psi, water
fitting
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
binding type
Protein low binding
Categorías relacionadas
General description
Application
- Esterilización de medios de cultivo tisular, disoluciones proteicas o disoluciones acuosas
- Esterilización de disoluciones acuosas, disolventes orgánicos y gases
- Filtración de proteínas de gran valor o de componentes de moléculas pequeñas
Features and Benefits
- Ultrabaja adsorción de proteínas
- Membranas con bajos niveles de extraíbles y baja absorción para pérdidas mínimas de muestra
- Caudales más rápidos y presiones de funcionamiento más elevadas para mayores requisitos de rendimiento