Merck
SLHAM33SS
Unidad de filtración Millex-HA (estéril)
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, medical device
Sinónimos:
filtro de jeringa de ésteres mezclados de celulosa
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41104922
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
Pore size:
0.45 μm pore size
Diam.:
33 mm
Sterility:
sterile; ethylene oxide treated
Material:
mixed cellulose esters (MCE) membrane, modified acrylic housing
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, modified acrylic housing
sterility
sterile; ethylene oxide treated
product line
Millex
feature
CE compliant, holdup volume≤ 0.1 mL, hydrophilic, FDA registered, medical device
manufacturer/tradename
Millex
parameter
10.3 bar max. inlet pressure (150 psi), 45 °C max. temp.
diam.
33 mm
filtration area
4.52 cm2
inlet to outlet H
27 mm
volume
100 mL
matrix
MF-Millipore
pore size
0.45 μm pore size
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
La unidad de filtración Millex-HA (estéril) es un producto sanitario indicado para ser utilizado como filtro de jeringa para la clarificación de pequeños volúmenes de disoluciones en la atención directa al paciente y en aplicaciones de mezclas farmacéuticas.
Application
  • Beneficios clínicos: Eliminación de microorganismos, partículas, precipitados y polvos no disueltos de un tamaño superior al tamaño de poro nominal de la membrana en disoluciones para uso clínico.
  • Farmacia hospitalaria: clarificación de pequeños volúmenes de proteínas farmacéuticas, agentes de diagnóstico por imágenes, quimioterápicos, disoluciones acuosas o agua durante la preparación preparación.
  • Atención directa al paciente: Eliminación de partículas de los anestésicos epidurales y otros anestésicos líquidos, así como de las disoluciones de irrigación utilizadas en procedimientos oftálmicos, óticas y otros procedimientos quirúrgicos.
Features and Benefits
  • El soporte bidireccional de la membrana permite a los usuarios filtrar disoluciones acuosas en cualquier dirección
  • Elimina microorganismos, partículas, precipitados y polvos no disueltos de tamaño superior al tamaño nominal de poro de la membrana
  • De un solo uso, apirógeno y atóxico.
  • Membrana de filtración de ésteres mezclados de celulosa (MCE) precintada en una carcasa de copolímero acrílico modificado (MMA)
  • Compatible con la mayoría de las disoluciones acuosas
  • Marcado CE y registrado por la FDA
Other Notes
Las unidades de filtración están indicadas únicamente para uso médico o por un profesional de laboratorio.
Legal Information
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3