Documentos
SLVVR33RS
Millipore
Filtro de jeringa de PVDF Millex®
pore size 0.1 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-VV, Filtro de jeringa de PVDF Durapore®, Filtro de jeringa de PVDF de 0,1 μm.
About This Item
UNSPSC Code:
41104922
NACRES:
NB.24
material
PVDF membrane
modified acrylic housing
Quality Level
description
Female Luer-Lok/Male Luer slip
sterility
γ-irradiated
sterile
product line
Millex®
feature
hydrophilic
Research Use Only (RUO)
packaging
pk of 50
manufacturer/tradename
Millex® SLVVR33RS
parameter
≥25 mL/min water flow rate at 30 psi
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
technique(s)
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
H
27 mm
diam.
33 mm
volume
100 mL
color
yellow
matrix
Durapore®
pore size
0.1 μm
input
aqueous solution(s)
tissue culture medium
bubble point
≥73 psi, water
fitting
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
General description
Los filtros de jeringa estériles Millex® son ideales para esterilizar disolventes orgánicos, disoluciones acuosas o aire/gas. En muchos métodos de preparación de muestras se especifican los filtros Millex por su calidad y uniformidad incomparables. Los filtros Millex no sólo se caracterizan por un mínimo volumen muerto y caudales más rápidos, sino que también resisten presiones de funcionamiento superiores y son compatibles químicamente con una diversidad de muestras y disolventes para reducir al mínimo la lixiviación de impurezas extraíbles. Los filtros Millex se producen en un entorno automatizado y controlado con los mayores niveles de calidad. Las unidades estériles vienen con un certificado de calidad, con unidades seleccionadas marcadas para aplicaciones médicas.
Application
Esterilización de medios de cultivo tisular, disoluciones proteicas o disoluciones acuosasAdsorción proteica ultrabaja
Filtro de jeringa estéril de 33 mm de diámetro con una membrana de PVDF hidrófila y un tamaño de poro de 0,1 μm. Viene en envases de 50
Features and Benefits
Características y beneficios:
  • Adaptados a una variedad de aplicaciones en función del tipo de membrana, la carcasa y la calificación de validación
  • Unidades de filtración especializadas para proteger los transductores de hemodiálisis de la sangre y la humedad y para protección de la vía de vacío
  • Membranas con bajos niveles de extraíbles y baja absorción para pérdidas mínimas de muestra
  • Caudales más rápidos y presiones de funcionamiento más elevadas para mayores requisitos de rendimiento
Esterilización de disoluciones acuosas, disolventes orgánicos y gases, filtración de proteínas de gran valor o de componentes de moléculas pequeñas
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración
  • Aplicación: esterilización mediante filtración
  • Indicaciones de uso: esterilización de volúmenes pequeños de disoluciones acuosas
  • Instrucciones de uso: consulte la sección Instrucciones de uso de la guía del usuario del filtro de jeringa Millex®
  • Condiciones de conservación: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Este artículo es un sustituto directo de SLVV033RS y SLVVM33RS en los países donde está restringido.
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany