Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
PR0G0TNP2
Módulo de pretratamiento Progard®
Protects the reverse osmosis (RO) membrane from water components
Sinónimos:
Módulo de pretratamiento Progard® TNP2
About This Item
Productos recomendados
material
EPDM rubber
polypropylene
Quality Level
feature
Optimal protection of Reverse Osmosis (RO) membrane, optimized system lifetime and performance. Removal of large particles, organic compounds and free chlorine from feed water with a silt density index (SDI) up to 12
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Progard®
H
39.5 cm (15.5 in.)
total organic carbon (TOC) residue
<2000 ppb
halogenated residue
<3 ppm (Cl2)
compatibility
for use with AFS®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Integral
for use with RiOs™ Essential
shipped in
ambient
General description
El módulo de pretratamiento Progard® TNP2 asegura la optimización de la vida útil y el rendimiento del sistema.
La sustitución de los fungibles, cuando lo indique el sistema, es fundamental para mantener su rendimiento dentro de las especificaciones.
Diseñado para su uso con los sistemas de purificación de agua AFS® Essential, Elix® Advantage, Elix® Reference, Elix® Essential, Milli-Q® Integral y Ríos™ Essential.
Application
Features and Benefits
- El módulo de pretratamiento Progard® TNP2 está fabricado con polipropileno y EPDM.
- Adecuado para el suministro de agua corriente con índice de densidad de sedimentos (SDI) < 12 y Cl2 < 3 ppm, y TOC < 2000 ppb.
- Los medios naturales de carbono activo presentan una gran superficie y cinética de adsorción, tolerando agua de alimentación que contiene hasta 3 ppm de cloro y 2000 ppb de TOC. Elimina el cloro libre y los compuestos orgánicos.
- Para evitar la proliferación de las bacterias, el carbono activo natural seleccionado ha sido impregnado con plata, un bacteriostático probado.
- El filtro de profundidad exhibe una gran capacidad y una retención optimizada, tolerando agua de alimentación con SDI de hasta 12 y elimina las partículas.
- 100 % de trazabilidad con e-sure Tag: incorpora tecnología RFID. Esto proporciona visibilidad instantánea de los parámetros del módulo y garantiza un rendimiento seguro y óptimo del sistema, proporcionando una completa trazabilidad.
Los clientes también vieron
-
What are the storage conditions for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How are consumables changed?
1 answer-
To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
Helpful?
-
-
How can I know which consumables can be used with my system?
1 answer-
To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
Helpful?
-
-
What steps are you taking towards improved sustainability?
1 answer-
Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
Helpful?
-
-
Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
1 answer-
It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
Helpful?
-
-
Can consumables be opened and refilled?
1 answer-
Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
Helpful?
-
-
How frequently do the various consumables need to be changed?
1 answer-
The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
Helpful?
-
-
What is the consumables delivery time?
1 answer-
Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
Helpful?
-
-
Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
1 answer-
Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.