Merck
MPGL04GK2
Millipak® 40 Gamma Gold Capsule Media: Sterile Durapore® 0.22 µm
Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 1/4 in. NPTM Outlet: 1/4 in. Stepped Hose Barb with Bell
Sinónimos:
Filtro Millipak® Gold
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
JA.14
eCl@ss:
33050190
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Filtro Millipak® 40 Gamma Gold, Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 1/4 in. NPTM Outlet: 1/4 in. Stepped Hose Barb with Bell
material
PVDF membrane
Quality Segment
description
Sterile 0.22 μm membrane filter to remove particulates and bacteria at the point of dispense. For Milli-Q® Advantage A10/Academic/Biocel/Element/Synthesis/Plus/Gradient, Alpha-Q and Milli-DI® systems.
sterility
sterile
product line
EMPROVE® Filter
feature
hydrophilic
packaging
pkg of 2 units
manufacturer/tradename
Millipak®
parameter
0.35 bar max. differential pressure at 123 °C (Forward), 0.7 bar max. differential pressure at 25 °C (Reverse), 1.7 bar max. differential pressure at 80 °C (Forward), 4.1 bar max. differential pressure at 25 °C (Forward), 5.2 bar max. inlet pressure at 25 °C
inlet connection diam.
1/4 in.
outlet connection diam.
1/4 in.
impurities
<0.5  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤1.5 mg/device
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm pore size
fitting
male NPT inlet connection, outlet stepped hose barb (with bell)
compatibility
for use with Alpha-Q, for use with Milli-DI®, for use with Milli-Q® Academic, for use with Milli-Q® Advantage A10, for use with Milli-Q® Biocel, for use with Milli-Q® Direct, for use with Milli-Q® Element, for use with Milli-Q® Gradient, for use with Milli-Q® Plus, for use with Milli-Q® Reference, for use with Milli-Q® Synthesis
shipped in
ambient
General description
Las membranas Millipak® están diseñadas para aplicaciones de filtración habituales en el laboratorio. Los filtros Millipak® son los mejores productos probados de su clase utilizados en los sistemas de purificación de agua de laboratorio para proporcionar agua sin partículas y sin bacterias para satisfacer los estrictos requisitos de las aplicaciones científicas.
Application
Proporciona agua exenta de bacterias y partículas adecuada para las técnicas utilizadas en el laboratorio donde el control de bacterias es crucial (cultivo celular, preparación de medios microbiológicos, etc.).
Features and Benefits
  • Las membranas de filtración Millipak® son membranas de PVDF Durapore® que proporcionan caudales y rendimientos elevados, pocos extraíbles y amplia compatibilidad química.
  • Irradiadas con radiación gamma para un control añadido de las bacterias.
  • La membrana descansa sobre un disco de plástico rígido con canales que aseguran un elevado flujo del agua y resistencia a las variaciones de presión sin riesgo de ruptura de la membrana.
  • En las membranas de filtración Millipak® se utiliza un exclusivo diseño de discos apilados limpios que permite un volumen de retención y un desprendimiento de partículas mínimos.
  • Se conecta a la salida del punto de suministro de agua, como los POD de los sistemas de purificación de agua Milli-Q®. La campana protectora protege contra la intrusión de bacterias atmosféricas durante la dispensación.
  • La campana protectora protege contra la intrusión de contaminación bacteriana del aire durante la dispensación.
  • Fácil mantenimiento: el filtro se coloca y se sustituye con facilidad.
  • Configuración del dispositivo: Cápsula Gamma Gold
  • Unidad estéril.
  • Entregado herméticamente precintado, con su certificado de calidad
Preparation Note
Este producto se fabricó con una membrana Durapore® que cumple los criterios de un filtro "no liberador de fibras" según lo definido en CFR 21 1210.3 (b) (6).
Analysis Note
Extraíbles gravimétricos: utilizando una unidad esterilizada después de un lavado con 200 ml y 24 horas en agua a temperatura ambiente controlada
Retención bacteriana
Las muestras retenían cuantitativamente un mínimo de concentración de provocación de Brevundimonas diminuta de 1 x 10⁷ UFC/cm² utilizando la metodología ASTM® F838.
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración
  • Aplicación: Análisis generales de laboratorio
  • Indicaciones de uso: Purificación del agua
  • Indicaciones de uso: Este artículo proporciona agua filtrada a través de membranas de grado esterilizante de 0,22 μm. Consulte la sección «Utilización del sistema» de la guía del usuario del equipo del sistema (disponible en la memoria USB que encontrará en la caja del sistema)
  • Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Estos productos se han fabricado en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación de la FDA.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLI-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtro Millipak® 40 Gamma Gold
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)