Merck
1.41544
SAFC
Parteck® MXP (Polyvinyl alcohol 3-82)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur.
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Parteck® Polyvinyl alcohol, PVA, Polyvinyl alcohol
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H4O)n
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Agency
Ph. Eur.
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulario
powder
aplicaciones
pharmaceutical
solid formulation
solubility enhancement
temp. de almacenamiento
15-25°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Clave InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
With a lower degree of hydrolysis along the PVA chain, Parteck® MXP 3-82 Polyvinyl alcohol is especially beneficial in forming strong interac­tions with hydrophobic drug molecules – in the solid state and in solution. Due to this, Parteck® MXP 3-82 excipient has very high capabilities as a precipitation inhibitor and can maintain high levels of supersaturation for physiologi­cally relevant timescales. As a result, Parteck® MXP 3-82 Polyvinyl alcohol can provide solubility enhancement for even the most challenging molecules.
Aplicación
Parteck® MXP 3-82 is a PVA-based excipient that is used in Hot Melt Extrusion for Solubility Enhancement in oral solid dosage forms.
Características y beneficios
  • Superior supersaturation performance via precipitation inhibition
  • High thermostability up to 250°C, extending the potential application range
  • Stable high drug loads and suitability with a broad range of APIs
  • Flexible release kinetics
  • Compatible with several downstream processing capabilities, like direct compression, continuous manufacturing, thin film extrusion and 3D printing
  • Optimized powder properties for excellent performance in the HME process
  • Suitable polymer properties for HME, spray drying and 3D printing processes
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Aplicación
Referencia del producto
Descripción
Precios
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Artículos
Our overview of API solubility and dissolution enhancement methods can help you decide between the many options to take during formulation.
3D printing can overcome challenges during formulation development, with a focus on enhancing API bioavailability in solid dispersions. Find out how in this technical article.
Contenido relacionado
For selective laser sintering (SLS) polymers are needed for a successful workflow and selection of the best approach requires consideration of several factors.