1.00419
Parteck® M 200 (Manitol)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JP, USP, E 421
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
D-Manitol
About This Item
Productos recomendados
agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Quality Level
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder
autoignition temp.
410 °C
quality
E 421
particle size
(see specification)
bp
290-295 °C/4 hPa
mp
164-169 °C
solubility
213 g/L
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-25°C
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
General description
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia de la cadena de suministro completa y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
La especificación del producto forma parte del expediente de calificación del material Emprove® y puede encontrarse en «Propiedades generales».
Features and Benefits
- Gran compactibilidad a bajas fuerzas de compresión
- Desintegración y disolución rápidas
- Gran potencial de dilución
- No higroscópico, contenido de azúcares reductores excepcionalmente bajo
- Dosis uniformes con distribución homogénea
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Los clientes también vieron
Artículos
In recent years, mannitol has gained popularity as an excipient in solid dosage formulation due to its beneficial physicochemical properties.
This article describes the advantages of mannitol when used as an excipient in solid drug formulation.
Learn about common tablet manufacturing technologies and the advantages and disadvantages of each.
Our overview of API solubility and dissolution enhancement methods can help you decide between the many options to take during formulation.
Contenido relacionado
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.