Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur.
reg. compliance
FCC
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
particle size
3-7 μm (d50)
pH
7 ( in H2O, slurry)
mp
140 °C
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mg+2].[O-]C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC.[O-]C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Mg/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
InChI key
HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L
General description
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia de la cadena de suministro completa y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
Features and Benefits
- Funcionalidad y rendimiento constantes
- Origen vegetal para un esfuerzo normativo mínimo
- Tamaño de partícula y superficie específicas para un rendimiento fiable
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical |
| agency BP, JP, Ph. Eur., ChP, NF | agency BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur. | agency BP, JP, Ph. Eur., USP | agency - |
| form fine powder | form fine powder | form fine powder | form fine powder |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® ESSENTIAL |
| particle size 3-7 μm (d50) | particle size ~4 μm (d50) | particle size 145-200 μm (d50) | particle size 80-220 μm (d50) |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..