1.01142
Ammonium chloride
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Ammonium chloride, Sal ammoniac
About This Item
Productos recomendados
Agency
BP
Ph. Eur.
USP
Nivel de calidad
presión de vapor
1.3 hPa ( 30 °C)
Línea del producto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulario
solid
temp. de autoignición
>400 °C
potencia
1410 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.7 (25 °C, 200 g/L in H2O, External MSDS)
mp
338 °C (sublimed; External MSDS)
solubilidad
372 g/L (External MSDS)
densidad
1.53 g/cm3 at 25 °C
aplicaciones
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
Cl[NH4]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
Clave InChI
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.