Merck
299251
Sigma-Aldrich
Cloruro de amonio-15N
≥98 atom % 15N, ≥99% (CP)
Sinónimos:
Cloruro de amonio marcado con 15N
About This Item
Fórmula lineal:
15NH4Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
54.48
MDL number:
UNSPSC Code:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
isotopic purity
≥98 atom % 15N
assay
≥99% (CP)
technique(s)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
340 °C (subl.) (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[15NH4+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
InChI key
NLXLAEXVIDQMFP-IEOVAKBOSA-N
Application
El cloruro de amonio-15N se ha utilizado:
  • como un complemento del medio para la incorporación de 15N en la proteína de esporulación, CsfB, para espectroscopia de RMN
  • en el análisis de la pérdida de nitrógeno en el sedimento marino
  • para la incorporación de 15N en la apolipoproteína A-I para análisis de espectro de masas
Biochem/physiol Actions
El cloruro de amonio es un componente del ciclo del nitrógeno. El exceso de cloruro de amonio agota el ATP en los astrocitos. El cloruro de amonio inhibe la acidificación en el sistema endosoma-lisosoma. Es un agente hemolizante utilizado en la lisis de los eritrocitos. La administración de cloruro de amonio promueve la depuración de creatinina y de urea en la rata.
Packaging
Este producto puede estar disponible a granel y puede envasarse a demanda. Para información sobre precios, disponibilidad y formas de presentación, póngase en contacto con el Servicio de Atención al cliente de isótopos estables.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Brianna J Klein et al.
Structure (London, England : 1993), 28(1), 105-110 (2019-11-13)
The assembly of human histone acetyltransferase MOZ/MORF complexes relies on the scaffolding bromodomain plant homeodomain (PHD) finger 1 (BRPF1) subunit. The PHD-zinc-knuckle-PHD module of BRPF1 (BRPF1PZP) has been shown to associate with the histone H3 tail and DNA; however, the
Characterization of homodimer interfaces with cross-linking mass spectrometry and isotopically labeled proteins
Lima DB, et al.
Nature Protocols, 13(3), 431-431 (2018)
The Journal of Organic Chemistry, 46, 4296-4296 (1981)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 62-62 (1982)
Inhibition of endosome-lysosome system acidification enhances porcine circovirus 2 infection of porcine epithelial cells
Misinzo G, et al.
Journal of Virology, 82(3), 1128-1135 (2008)
Artículos
Utilizing ISOGRO® Supplementation of M9 Minimal Media to Enhance Recombinant Protein Expression.
Contenido relacionado
La estructura de las proteínas proporciona información valiosa que puede utilizarse para inferir la función de la proteína. El estudio de la estructura de las proteínas y la cartografía de las interacciones proteicas, los niveles de expresión y su ubicación permiten la identificación de biomarcadores de enfermedad y posibles dianas farmacológicas para el tratamiento terapéutico.
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.