Saltar a
09685
Ammonium ion solution for ISE
1000 mg/kg N, analytical standard (for ion-selective electrodes)
Sinónimos:
Ammonium chloride solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
250 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
$78.000
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NH4Cl
Número CAS:
Peso molecular:
53.49
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
$78.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
1000 mg/kg N
density
1.00 g/mL at 20 °C, 0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].[H][N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChI key
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Preparation Note
prepared with NH4Cl and H2O
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A9434PHR132709718
description
1000 mg/kg N, analytical standard (for ion-selective electrodes)
description
Molecular Biology, suitable for cell culture, ≥99.5%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
BioUltra, ≥99.5% (AT)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
concentration
1000 mg/kg N
concentration
-
concentration
-
concentration
-
density
1.00 g/mL at 20 °C, 0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)