Documentos
1.05432
Supelco
Ammonia solution
25%, for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Hidróxido de amonio solution, Agua amoniacal, Amoníaco acuoso
About This Item
Fórmula lineal:
NH4OH
Número de CAS:
Peso molecular:
35.05
Beilstein/REAXYS Number:
3587154
MDL number:
UNSPSC Code:
12352402
NACRES:
NA.21
product name
Disolución de amoníaco al 25%, for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Quality Level
vapor pressure
483 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
form
liquid
expl. lim.
27 %
bp
37.7 °C/1013 hPa
mp
-57.5 °C
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
InChI key
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
General description
La disolución de amoníaco al 25% (producto de calidad EMSURE®) se utiliza para análisis regulados y aplicaciones de laboratorio muy exigentes. También ofrece la mayor calidad y especificaciones sin parangón para proporcionarle un control completo de las condiciones de ensayo y eliminar las incertidumbres. Los productos de calidad EMSURE® cumplen con todas las normativas internacionales y pueden utilizarse en varias aplicaciones.
Application
La disolución de amoníaco al 25 % puede utilizarse:
  • Como un ajustador de pH para garantizar condiciones alcalinas beneficiosas.
  • Para la medición precisa de cloruro en suero humano.
Features and Benefits
  • Las especificaciones más amplias en todo el mundo
  • Probadas para hasta 70 parámetros
  • Pureza extraordinaria
  • Valoreslimitantes muy bajos
  • Mayor precisión y control de los análisis
  • Optimizados para análisis muy críticos y exigentes
  • Idealpara el desarrollo de métodos
  • Sin interferencia ni contaminación debido a impurezas desconocidas
Packaging
Debido a aspectos de calidad y seguridad, la disolución de amoníaco ya no se ofrecerá en botellas de vidrio, sino únicamente en botellas de HDPE.
Tenga en cuenta las siguientes sustituciones:
1054321000 (botella de vidrio de 1 l) sustituida por 1054321011 (botella de HDPE de 1 l)
1054322500 (botella de vidrio de 2,5 l) sustituida por 1054322511 (botella de HDPE de 2,5 l)
Puede encontrarse más información sobre nuestras botellas de HDPE ergonómicas e irrompibles aquí: www.SigmaAldrich.com/hdpe-bottle
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Artículos
Thin-layer chromatography method for detecting organic impurities in valacyclovir, an antiviral medication, following USP monograph guidelines.
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Protocolos
Method: Photometric determination with 3,3'-Diaminobenzidine
Cuantifique el selenio en el agua utilizando este ensayo fotométrico y una muestra transparente y filtrada para medir los resultados a 445 nm.
Photometric determination with Cuprizon subsequent to acid mineralisation
Determinación fotométrica con Cuprizon posterior a mineralización ácida
Ver todo
Contenido relacionado
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.