Documentos clave
1.02790
Supelco
Copper(II) sulfate pentahydrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Copper(II) sulfate pentahydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CuO4S · 5H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
249.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
231-847-6
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
99.0-100.5% (iodometric)
Formulario
solid
potencia
960 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
impurezas
≤0.005% Insoluble matter
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
110 °C (230 °F)
densidad
2.284 g/cm3 at 20 °C
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.0005%
trazas de catión
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.001%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.005%
Pb: ≤0.005%
Zn: ≤0.03%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Cu+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
Clave InChI
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
  • Synthesis and antifungal activity of slow-release pyridinylcarbonyl chitooligosaccharide copper complexes.: This study explores the synthesis of slow-release copper complexes with antifungal properties, highlighting their potential applications in agricultural and medical settings (Liu et al., 2022).
Ligadura / enlace
Replaces: CX2185; CX2185-1; CX2185-5; CX2185-7; CX2185-20
Nota de análisis
Assay (iodometric): 99.0 - 100.5 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.003 %
K (Potassium): ≤ 0.001 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Ni (Nickel): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.03 %
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable