Documentos clave
Z188794
Sigma-Aldrich
Wheaton sample vials
amber, volume 8 mL, cap size 15 - 425, diam. × H 17 mm × 61 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiales
amber borosilicate glass vial
Características
closure type screw top vial
envase
pkg of 200 ea
tamaño del tapón
15 - 425
diám. × Al
17 mm × 61 mm
volumen
8 mL
color
amber
Adaptador
thread for 15-425
Descripción general
Vials are packaged in corrugated trays with partitions then shrink-wrapped to reduce particulate contamination.
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)