Z188786
Wheaton sample vials
amber, volume 4 mL, cap size 13 - 425, diam. × H 15 mm × 46 mm
Sinónimos:
Wheaton Glass Vials
About This Item
Productos recomendados
Materiales
amber borosilicate glass vial
Características
closure type screw top vial
envase
pkg of 200 ea
tamaño del tapón
13 - 425
diám. × Al
15 mm × 46 mm
volumen
4 mL
color
amber
Adaptador
thread for 13-425
Categorías relacionadas
Descripción general
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)