Documentos clave
Z106518
Supelco
Septa for open top caps
for cap size 15 mm, PTFE/silicone
Seleccione un Tamaño
100 EA
$175.000
$175.000
Fecha estimada de envío09 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
$175.000
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
$175.000
Fecha estimada de envío09 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Materiales
PTFE/silicone
envase
pkg of 100
Categorías relacionadas
Descripción general
For use with cut-out top caps and Wheaton vials.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)