Z256293
Wheaton sample vials with rubber lined caps
amber glass vial, volume 8 mL, thread for 15-425
About This Item
Productos recomendados
Materiales
amber glass vial
styrene-butadiene liner
Características
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
envase
pkg of 144 ea
D.E. × Al
17 mm × 60 mm
volumen
8 mL
Adaptador
thread for 15-425
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)