902985
(Bathocuproine)NiBr2
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
cadena SMILES
CC1=NC2=C(C=CC(C(C3=CC=CC=C3)=C4)=C2N=C4C)C(C5=CC=CC=C5)=C1.Br[Ni](C)(C)Br
InChI
1S/C26H20N2.2CH3.2BrH.Ni/c1-17-15-23(19-9-5-3-6-10-19)21-13-14-22-24(20-11-7-4-8-12-20)16-18(2)28-26(22)25(21)27-17;;;;;/h3-16H,1-2H3;2*1H3;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
Clave InChI
DMMFRVQLSPMYOW-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.