Merck
918083
Sigma-Aldrich
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline nickel (ll) bromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H12Br2N2Ni
Número de CAS:
Peso molecular:
426.76
Código UNSPSC:
12352200
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
Aplicación
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline nickel (ll) bromide is a Ni precatalyst used for a variety of cross-coupling reactions.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Qing-Yuan Meng et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 56(43), 13426-13430 (2017-08-24)
We report the efficient carboxylation of bromides and triflates with K2 CO3 as the source of CO2 in the presence of an organic photocatalyst in combination with a nickel complex under visible light irradiation at room temperature. The reaction is