Merck
D216305
Sigma-Aldrich
2,2′-Bipyridyl
greener alternative
ReagentPlus®, ≥99%
Sinónimos:
2,2′-Bipyridine, 2,2′-Dipyridine, 2,2′-Dipyridyl
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8N2
Número de CAS:
Peso molecular:
156.18
Beilstein:
113089
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
synthetic (organic)
Nivel de calidad
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
≥99%
Formulario
powder or crystals
powder or granules
características de los productos alternativos más sostenibles
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
273 °C (lit.)
mp
70-73 °C (lit.)
solubilidad
ethanol: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
c1ccc(nc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
Clave InChI
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
Descripción general
2,2′-Bipyridyl also known as 2,2′-bipyridine, is a symmetrical bipyridine commonly used as a neutral ligand for chelating with metal ions.[1] It is a bidentate ligand[2] which has been employed transition metal catalysis[3], aluminum initiated polymerization[4], and various other inorganic syntheses.[5] This compound adheres to the principles of greener chemistry, ensuring catalytic efficiency. Click here for more information
Aplicación
2,2′-Bipyridyl has been used in:
  • the preparation of fluorescent dyes like products 754730, 544981, 804215.
  • the preparation ofcopper(II)-bipyridine-naringenin complex.[6]
  • the preparation of 2,2′-bipyridyl hydrobromide.[7]
  • as a ligand in the greener oxidation of alcohols under aerobic conditions[8]
  • as a complex with CuBR2 in the green synthesis of propargylamines[9]
  • the synthesis of [Ru(bipy)3]Cl2, a common metal complex with usefulphotochemistry often used in photoredox catalysis as a sensitizer[10]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Inhibidor de metaloproteasa; agente quelante del hierro de gran afinidad; puede inhibir enzimas que contengan Fe2+ en concentraciones de 10−8 M.
Información legal
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
267.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
131 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Macromolecules, 27, 645-645 (1994)
Bromination of 2,2'-bipyridile.
Zdravkov AB and Khimich NN.
Russ. J. Org. Chem., 42(8), 1200-1202 (2006)
Júlio César Conceição Filho et al.
PloS one, 9(9), e107058-e107058 (2014-09-06)
Cancer is the second leading cause of death worldwide and there is epidemiological evidence that demonstrates this tendency is emerging. Naringenin (NGEN) is a trihydroxyflavanone that shows various biological effects such as antioxidant, anticancer, anti-inflammatory, and antiviral activities. It belongs
Tetrahedron Letters, 34, 6219-6219 (1993)
Organic Photoredox Catalysis
Nathan A Romero
Chemical Reviews, 116(17), 10075?10166-10075?10166 (2016)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf