Merck
913014
Sigma-Aldrich
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]dibromonickel(II)
≥95%
Sinónimos:
Ni(dppp)Br2
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H26Br2NiP2
Número de CAS:
Peso molecular:
630.94
Código UNSPSC:
12352101
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
Aplicación
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]dibromonickel(II) is catalyst for:
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction of aryl halides with arylboronic acids
  • Solid state metathesis polycondensation
  • Polymerization of poly(3-alkoxythiophene)s
  • Double bond isomerization
Producto relacionado
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Felicia Weber et al.
Organic letters, 17(12), 2952-2955 (2015-05-30)
A highly reactive nickel catalyst comprising NiCl2(dppp) or NiCl2(dppe) with zinc powder, ZnI2 and Ph2PH, was applied in the isomerization of terminal alkenes to Z-2-alkenes. The double-bond geometry of the 2-alkene can be controlled via the reaction temperature to yield
Artículos
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.