335363
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]dichloronickel(II)
Sinónimos:
(1,3-dppp)NiCl2, 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane nickel(II) chloride, Ni(dppp)Cl2
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
213 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cl[Ni]Cl.C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)CP(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H26P2.2ClH.Ni/c1-5-14-24(15-6-1)28(25-16-7-2-8-17-25)22-13-23-29(26-18-9-3-10-19-26)27-20-11-4-12-21-27;;;/h1-12,14-21H,13,22-23H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
Clave InChI
ZBQUMMFUJLOTQC-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
- Synthesis of block-copolythiophenes
- Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction of aryl halides with arylboronic acids
- Solid state metathesis polycondensation
- Polymerization of poly(3-alkoxythiophene)s
- Diastereoselective Nozaki-Hiyama-Kishi coupling reactions of C1-C19 fragment of macrolide antibiotic aplyronine A
- Transfer condensation polymerization of conjugated polymers
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)