Merck
916129
Sigma-Aldrich
1,10-Phenanthroline nickel (ll) dichloride
Sinónimos:
phenNiCl2
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H8Cl2N2Ni
Número de CAS:
Peso molecular:
309.80
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Formulario
powder or crystals
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
cadena SMILES
[Ni].Cl.Cl.n1c2c3ncccc3ccc2ccc1
InChI
1S/C12H8N2.2ClH.Ni/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;;/h1-8H;2*1H;
Clave InChI
CHVPLVVTLIMTJX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1,10-Phenanthroline nickel (ll) dichloride is a Ni precatalyst used for a variety of cross-coupling reactions, including N-alkylation of amides and arylation of alcohols.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Zheng-Jun Wang et al.
Organic letters, 21(16), 6543-6547 (2019-08-08)
A radical-mediated functionalization of allyl alcohol derived partners with a variety of alkyl 1,4-dihydropyridines via photoredox/nickel dual catalysis is described. This transformation transpires with high linear and E-selectivity, avoiding the requirement of harsh conditions (e.g., strong base, elevated temperature). Additionally