Merck
Catalizadores de níquel
Símbolo del níquel en la tabla periódica
La catálisis con níquel desempeña un papel central en muchas transformaciones sintéticas que van desde las reacciones de acoplamiento cruzado en las que se forman enlaces carbono-carbono hasta la reducción de enlaces de carbono ricos en electrones con catalizadores de níquel Raney. Estos catalizadores de níquel abarcan una variedad de estados de oxidación: níquel (0), níquel (II), níquel (III) y níquel (IV). Los tipos de catalizadores de Ni disponibles para compra inmediata son las aleaciones de níquel y aluminio (Al Ni), los hidratos de níquel de amonio, el ciclooctanodieno (COD) de Ni, los haluros de Ni (cloruros, bromuros, fluoruros y yoduros), los ciclopentadienilos de Ni, níquel metal, acacS de níquel y los catalizadores de níquel Raney que son productos de W.R. Grace and Company.
Productos
Ordenar por relevancia
Mostrando de 1 a 20 de 81
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 81
Comparar
Referencia del producto
Nombre del producto
Descripción del producto
Precios
Usted ha visto de 1 a 20 de 81 resultados