778346
Tungsten(IV) carbide
nanopowder, hexagonal, 150-200 nm, ≥99% trace metals basis
Sinónimos:
Tungsten monocarbide, Wolfram carbide
About This Item
Fórmula lineal:
WC
Número de CAS:
Peso molecular:
195.85
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Ensayo
≥99% trace metals basis
Formulario
nanopowder
tamaño de partícula
150-200 nm
cadena SMILES
[C-]#[W+]
InChI
1S/C.W/q-1;+1
Clave InChI
UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Tungsten carbide is a well studied structural material with applications in coatings; composites and supports in heterogeneous catalysis. Tungsten carbide nanoparticles have been studied in wear resistant functional coatings as well as resilient composites.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Ledoux; M.J.;
J. Catal., 134(2), 383-398 (1992)
Anne; G.;
J. Eur. Ceram. Soc., 25(1), 55-63 (2004)
Hauert; R.;
Advanced Engineering Materials, 2(5), 247-259 (2000)
Choi-Yim; H.;
Applied Physics Letters, 71(26), 3808-3810 (1997)
Voevodin; A. A.;
Thin Solid Films, 370(1;2), 223-231 (2000)