594911
Silicon carbide
nanopowder, <100 nm particle size
Sinónimos:
Carbon silicide, Carborundum, Methanidylidynesilanylium, Silicon monocarbide
About This Item
Productos recomendados
Formulario
nanopowder
superficie
70-90 m2/g
tamaño de partícula
<100 nm
mp
2700 °C (lit.)
densidad
3.22 g/mL at 25 °C (lit.)
densidad aparente
0.069 g/cm3
cadena SMILES
[C-]#[Si+]
InChI
1S/CSi/c1-2
Clave InChI
HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Overview of silicon carbide power devices: This document provides a comprehensive review of the characteristics and applications of silicon carbide (SiC) in power devices, discussing its advantages over traditional silicon devices in handling high voltages and efficiencies (Choi, 2016).
Forma física
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Composite materials with micron scale reinforcements offer tailored properties for various applications.
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.