544868
Copper(II) oxide
nanopowder, <50 nm particle size (TEM)
Sinónimos:
Copper monoxide, CuO nanoparticles, Cupric oxide
About This Item
Productos recomendados
Formulario
nanopowder
Nivel de calidad
superficie
29 m2/g
tamaño de partícula
<50 nm (TEM)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
[Cu]=O
InChI
1S/Cu.O
Clave InChI
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Synthesis, Properties, and Applications of Perovskite-Phase Metal Oxide Nanostructures