Documentos clave
GF98618619
Tungsten carbide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.5%
Sinónimos:
W 526011
About This Item
Código UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
Ensayo
99.5%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 986-186-19
peso
100 g
tamaño de la part. máx.
45 (micron)
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)