595063
Titanium nitride
<3 μm
Sinónimos:
Titanium mononitride
About This Item
Productos recomendados
form
powder
Quality Level
particle size
<3 μm
mp
2930 °C (lit.)
density
5.24 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N#[Ti]
InChI
1S/N.Ti
InChI key
NRTOMJZYCJJWKI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c