241881
Tungsten(IV) carbide
powder, 2 μm, ≥99%
Sinónimos:
Tungsten carbide, Tungsten monocarbide, Wolfram carbide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99%
Formulario
powder
tamaño de partícula
2 μm
cadena SMILES
[C-]#[W+]
InChI
1S/C.W/q-1;+1
Clave InChI
UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cells offer high efficiency and low-temperature operation, reducing oil use in light-duty vehicle transportation.