Merck
280801
Sigma-Aldrich
Tantalum(IV) carbide
≤5 μm
About This Item
Fórmula lineal:
TaC
Número de CAS:
Peso molecular:
192.96
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: tantalum
tamaño de partícula
≤5 μm
cadena SMILES
[C-]#[Ta+]
InChI
1S/C.Ta/q-1;+1
Clave InChI
DUMHRFXBHXIRTD-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)