Documenti fondamentali
H4522
Sigma-Aldrich
Siero umano
from human male AB plasma, USA origin, sterile-filtered
Sinonimo/i:
plasma umano, sieri umani, siero umano
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Origine biologica:
human male plasma (Type AB)
Origine:
USA origin
Sterilità:
sterile-filtered
Condizioni di spedizione:
dry ice
Origine biologica
human male plasma (Type AB)
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
Composizione
hemoglobin, ≤30 mg/dL
Origine
USA origin
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
Impurezze
≤10 EU/mL endotoxin
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Il siero umano AB è usato in ingegneria dei tessuti, trapianto e applicazioni di terapia cellulare per l′espansione di cellule staminali mesenchimali (MSC) da tessuto adiposo o cellule mesenchimali stromali da midollo osseo umano; per la generazione di innesti di staminali epiteliali limbali standardizzate e trapianto; per espansione ex-vivo di cellule NK da sangue periferico in mezzo di espansione di cellule staminali ematopoietico; e per migliorare la tecnologia delle isole in coltura pretrapianto.
Il siero umano è stato impiegato: come componente del tampone fosfato salino con detergente Tween® (PBST) in un saggio di immunoassorbimento legato a enzima con anticorpo ponte ELISA (bridging ELISA), come campione biologico di controllo per la valutazione dei risultati di un saggio ELISA basato su carta su campioni biologici complessi, come diluente per creare una serie di diluizioni del campione di riferimento per la generazione di una curva standard per il NISTmAB aggiunto come spike nel siero, oltre che per il campione MM2232 di paziente con mieloma multiplo (MM)
Azioni biochim/fisiol
Il siero umano AB in genere si prepara lasciando coagulare il sangue intero naturalmente, ottenendo così quello che si chiama siero “off-the-clot (OTC). Il siero umano ottenuto dal sangue intero coagulato è preferibile in quanto contiene in genere livelli più alti ed una più ampia varietà di fattori di crescita, per una crescita delle cellule ottimale. Il siero umano da donatori con gruppo sanguigno AB è privo di anticorpi specifici per gli antigeni dei gruppi sanguigni A e B. Ciò lo rende un siero “donatore universale” indicato per diverse tipi di colture cellulari, tra cui le linee cellulari staminali umane.
Confezionamento
A causa della ridotta disponibilità delle bottiglie usate per confezionare questo prodotto, il confezionamento può cambiare da un lotto ad un altro. La presenza o la mancanza di una pellicola termoretraibile attorno al tappo della bottiglia non ha influenza sull′integrità né sulla sterilità del prodotto.
Attenzione
Ciascun donatore è testato e trovato negativo a epatite B & C e non reattivo secondo ELISA all′anticorpo del Virus di Immunodeficienza Umana (HIV). Tuttavia prodotti di origine umana dovrebbero essere considerati potenzialmente infettivi e trattati di conseguenza.
Risultati analitici
Testata per le endotossine
Altre note
Non è insolito che il nostro siero umano sia torbido. Questo prodotto proviene da un pool di sieri e la torbidità indica che il siero contiene lipidi. Non sono disponibili prodotti a base di siero umano limpidi, privi di lipidi.
Note legali
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Esclusione di responsabilità
SOLO PER USO A FINI DI RICERCA. Qualora destinato ad essere impiegato a scopo di ricerca, questo prodotto risponde alle leggi vigenti in Francia, anche per quanto riguarda le attività di import ed export connesse alla sua acquisizione (art. L. 1211-1 paragrafo 2 del Codice di sanità pubblica — Code de la santé publique). Per l′importazione del prodotto, l′acquirente (ovvero l′utilizzatore finale) deve necessariamente ottenere dal Ministero della ricerca della Repubblica Francese l′autorizzazione di cui all′articolo 1245-5-1 II. del suddetto Codice di sanità pubblica. Ordinando questo prodotto, l′acquirente conferma implicitamente di aver ottenuto la debita autorizzazione all′importazione.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Michelle Baker et al.
Scientific reports, 7(1), 8329-8329 (2017-08-23)
In worldwide conditions of increasingly antibiotic-resistant hospital infections, it is important to research alternative therapies. Bdellovibrio bacteriovorus bacteria naturally prey on Gram-negative pathogens, including antibiotic-resistant strains and so B. bacteriovorus have been proposed as "living antibiotics" to combat antimicrobially-resistant pathogens.
Jason P Wong et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(33), 16541-16550 (2019-07-28)
Non-Hodgkin lymphomas (NHLs) make up the majority of lymphoma diagnoses and represent a very diverse set of malignancies. We sought to identify kinases uniquely up-regulated in different NHL subtypes. Using multiplexed inhibitor bead-mass spectrometry (MIB/MS), we found Tyro3 was uniquely
Ernest Y Lee et al.
Nature communications, 10(1), 1012-1012 (2019-03-06)
Amphiphilicity in ɑ-helical antimicrobial peptides (AMPs) is recognized as a signature of potential membrane activity. Some AMPs are also strongly immunomodulatory: LL37-DNA complexes potently amplify Toll-like receptor 9 (TLR9) activation in immune cells and exacerbate autoimmune diseases. The rules governing
Jun Young Park et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 12, 543-553 (2018-09-10)
Gemcitabine has been considered a first-line chemotherapy agent for the treatment of pancreatic cancer. However, the initial response rate of gemcitabine is low and chemoresistance occurs frequently. Aptamers can be effectively internalized into cancer cells via binding to target molecules
Lawrence Fong et al.
Cancer discovery, 10(1), 40-53 (2019-11-17)
Adenosine mediates immunosuppression within the tumor microenvironment through triggering adenosine 2A receptors (A2AR) on immune cells. To determine whether this pathway could be targeted as an immunotherapy, we performed a phase I clinical trial with a small-molecule A2AR antagonist. We
Articoli
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.