H1138
Siero di cavallo
Donor Herd, USA origin, Heat inactivated, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
HS, sieri, sieri di cavallo, sieri equini, siero, siero equino
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
horse serum
Sterilità
sterile-filtered
Composizione
Hemoglobin, ≤20 mg/dL
Origine
USA origin
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤10 EU/mL Endotoxin
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
- come supplemento nel terreno di differenziazione per la coltura di cellule di feocromocitoma (PC12)
- in applicazioni di immunocitochimica e immunoistochimica
- per studiare l'effetto terapeutico del trattamento con siero sulla vitalità dei cardiomiociti
Nota sulla preparazione
Preparato per riscaldamento a 56 °C per 30 minuti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.