Documenti
H1270
Sigma-Aldrich
Siero di cavallo
Donor herd, USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
Sinonimo/i:
HS, sieri, sieri di cavallo, sieri equini, siero, siero equino
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Origine biologica
horse serum
Sterilità
sterile-filtered
Forma fisica
liquid
Composizione
Hemoglobin, ≤20 mg/dL
Origine
USA origin
tecniche
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤10 EU/mL Endotoxin
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Il siero equino prodotto da cavalli adulti è omogeneo e contiene bassi livelli di poliammina ossidasi. È metabolicamente stabile e promuove la proliferazione cellulare. Il siero equino rappresenta un′alternativa al siero bovino ed è una fonte di fattori di crescita e ormoni.
Applicazioni
Il siero equino è stato utilizzato come supplemento nei terreni di coltura di cellule di feocromocitoma, fettine corticali, cellule retiniche e miotubi.
Altre note
Il siero equino da donatore viene prelevato da mandrie di donatori controllati situate negli USA. Il siero equino contiene più proteine e meno metalli in tracce rispetto al siero bovino fetale. Il siero equino da donatore è idoneo all′uso nei saggi diagnostici, come supplemento ai terreni di coltura per la crescita e l′analisi dei micoplasmi e per la coltivazione di cellule staminali emopoietiche e cellule neuronali.
Nota sulla preparazione
Ricavato da una mandria controllata.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Patterning cultured cells by visible light illumination with photosensitizers
Waki R, et al.
Journal of Bioscience and Bioengineering, 100(3), 331-334 (2005)
Jessica Z Kubicek-Sutherland et al.
Toxins, 11(4) (2019-04-17)
Mycolactone, the amphiphilic macrolide toxin secreted by Mycobacterium ulcerans, plays a significant role in the pathology and manifestations of Buruli ulcer (BU). Consequently, it follows that the toxin is a suitable target for the development of diagnostics and therapeutics for
Mechanical spectroscopy of retina explants at the protein level employing nanostructured scaffolds
Rahman SM, et al.
Soft Matter, 12(14), 3431-3441 (2016)
Rich-club organization in effective connectivity among cortical neurons
Nigam S, et al.
The Journal of Neuroscience, 36(3), 670-684 (2016)
Myostatin induces atrophy of trout myotubes through inhibiting the TORC1 signaling and promoting Ubiquitin-Proteasome and Autophagy-Lysosome degradative pathways
Seiliez I, et al.
General and Comparative Endocrinology, 186, 9-15 (2013)
Articoli
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.