Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | Chiedi |
500 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1’170.00 |
Informazioni su questo articolo
biological source
bovine fetus
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
FBS Select
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
impurities
endotoxin, tested, mycoplasma, tested, virus, tested
storage temp.
−20°C
General description
Nota: In caso di congelamento e/o scongelamento, il prodotto può sviluppare precipitati. In presenza di precipitati, filtrare il prodotto attraverso un filtro da 0,2 micron. Questo fenomeno non altera le prestazioni del prodotto.
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
- Testato per il contenuto in endotossine ed emoglobina
- Testato per la presenza di batteri, virus e micoplasma
- Sottoposto a tripla filtrazione con membrana da 0,1 micron in condizioni asettiche
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin |
| sterility sterile-filtered | sterility sterile; sterile-filtered | sterility - | sterility sterile-filtered |
| technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (cell culture) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable |
| biological source bovine fetus | biological source bovine fetus | biological source bovine fetus | biological source bovine fetus |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| impurities endotoxin, tested, virus, tested, mycoplasma, tested | impurities endotoxin, tested, mycoplasma, tested, virus, tested | impurities ≤10 EU/mL endotoxin | impurities ≤10 EU/mL endotoxin |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Siero fetale bovino
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c