1375127
USP
Manganese chloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Manganese(II) chloride tetrahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
manganese
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
58 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Cl[Mn]Cl.[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Brain
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)