Documenti fondamentali
8.05930
Sigma-Aldrich
Manganese(II) chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Manganese(II) chloride, Manganese dichloride
Scegli un formato
100 G
CHF 48.00
500 G
CHF 146.00
CHF 48.00
Spedizione prevista il14 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 48.00
500 G
CHF 146.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cl2Mn
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-869-6
NACRES:
NA.22
CHF 48.00
Spedizione prevista il14 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
for synthesis
Livello qualitativo
Stato
scales
Potenza
250 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5 (20 °C, 25 g/L in H2O)
P. ebollizione
1190 °C/1013 hPa
Punto di fusione
650 °C
Densità
2.977 g/cm3 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Mn+2].[Cl-].[Cl-].O.O.O.O
InChI
1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Risultati analitici
Assay (out of Mn): ≥ 96 %
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Brain
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2