Merck
63535
Manganese(II) chloride tetrahydrate
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (KT)
Sinonimo/i:
Manganese chloride tetrahydrate, Manganese dichloride tetrahydrate, MnCl2.4H2O
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
MnCl2 · 4H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.91
EC Number:
231-869-6
MDL number:
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
Assay:
≥99.0% (KT)
Grade:
Molecular Biology
Solubility:
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (KT)
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
4-6 (25 °C, 0.5 M in H2O)
mp
58 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.01, λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES string
Cl[Mn]Cl.[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI key
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Other Notes
In the tailing of DNA - MnCl2 buffer recommended for dC and dG tailing; In reverse transcription of RNA with thermostable DNA polymerase
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
target_organs
Brain
Classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)