328146
Manganese(II) chloride
beads, 98%
Sinonimo/i:
Manganese dichloride, Sacchite
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
beads
Impiego in reazioni chimiche
core: manganese
reagent type: catalyst
Punto di fusione
652 °C (lit.)
Densità
2.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Mn]Cl
InChI
1S/2ClH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Brain
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves