450995
Manganese(II) chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Manganese dichloride, Sacchite
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
AnhydroBeads™
Saggio
99.999% trace metals basis
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Dimensione particelle
−10 mesh
Punto di fusione
652 °C (lit.)
Densità
2.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Mn]Cl
InChI
1S/2ClH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Brain
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.