Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti fondamentali
T6399
Sigma-Aldrich
Acido tricloroacetico
ACS reagent, ≥99.0%
Sinonimo/i:
TCA
About This Item
Formula condensata:
Cl3CCOOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.39
Beilstein:
970119
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado:
ACS reagent
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
<1 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 51 °C)
Saggio
≥99.0%
Impurezze
Substances darkened by sulfuric acid, passes test
≤0.01% insoluble matter
Residuo alla calcinazione
≤0.03%
Indice di rifrazione
n20/D 1.62 (lit.)
P. ebollizione
196 °C (lit.)
Punto di fusione
54-58 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 1 g/10 mL
Densità
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate (NO3-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.02%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Gruppo funzionale
carboxylic acid
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • L′acido tricloroacetico è stato usato per la precipitazione della proteina-1 correlata al recettore della lipoproteina a bassa densità circolante solubile (sLRP) isolata dal plasma umano.
  • È stato usato per l′estrazione di acido ascorbico da campioni vegetali. È stato inoltre usato per la preparazione degli standard di ascorbato per il relativo saggio.
  • È stato usato per la precipitazione di fosfoproteine isolate con IMAC (cromatografia di affinità vincolata dello ione del metallo).
Usato abitualmente per la precipitazione delle proteine. È stato usato per determinare la concentrazione proteica per mezzo della precipitazione quantitativa. Usato come decalcificante e fissativo in microscopia.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Casein Kinase 2 (CK2)-mediated Phosphorylation of Hsp90? as a Novel Mechanism of Rifampin-induced MDR1 Expression.
Kim SW et al.
The Journal of Biological Chemistry, 290, 17029-17029 (2015)
Measurement of reduced, oxidized and total ascorbate content in plants.
Gillespie KM and Ainsworth EA
Nature Protocols, 2, 871-871 (2007)
Impaired lipoprotein receptor-mediated peripheral binding of plasma amyloid-? is an early biomarker for mild cognitive impairment preceding Alzheimer's disease.
Sagare AP et al.
Journal of Alzheimer'S Disease, 24, 25-25 (2011)
Seokjo Kang et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 70(3), 667-680 (2019-07-01)
Increased levels of total tau (t-tau) and hyperphosphorylated tau (p-tau) proteins in the cerebrospinal fluid of Alzheimer's disease (AD) patients are well documented and strongly correlate with AD pathology. Recent studies have further shown that human tau can be released
Philip D Campbell et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(44), 14717-14732 (2014-10-31)
Mutations in Kinesin proteins (Kifs) are linked to various neurological diseases, but the specific and redundant functions of the vertebrate Kifs are incompletely understood. For example, Kif5A, but not other Kinesin-1 heavy-chain family members, is implicated in Charcot-Marie-Tooth disease (CMT)