1265515
USP
Etilenglicole
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Etilenglicole, 1,2-etanediolo
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Tensione di vapore
0.08 mmHg ( 20 °C)
Temp. autoaccensione
752 °F
Limite di esplosione
15.3 %
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
P. ebollizione
195-198 °C
Punto di fusione
−13 °C (lit.)
Densità
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Glicole propilenico
- Polietilenglicole 3350
- Sorbitolo non cristallizzante soluzione
- Olio di ricino idrogenato poliossile 40
- Maltitolo soluzione
- Sorbitolo soluzione
- Sorbitolo sorbitan soluzione
- Dapagliflozin propandiolo
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
239.0 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
115 °C - open cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)