Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
85978
Etilenglicole
analytical standard
Sinonimo/i:
1,2-etanediolo
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Tensione di vapore
0.08 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.9% (GC)
Temp. autoaccensione
752 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
15.3 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
n20/D 1.431
P. ebollizione
195-198 °C
Punto di fusione
−13 °C (lit.)
Densità
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
239.0 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
115 °C - open cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the molarity of ethylene glycol?
1 answer-
Ethylene glycol is 17.93M. This is calculated using the density (1.113 g/ml) and the molecular weight (62.07 g/mol). If the product is less than 100% pure, correct for the purity.