Documenti fondamentali
324558
Sigma-Aldrich
Etilenglicole
anhydrous, 99.8%
Sinonimo/i:
1,2-etanediolo
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
62.07
Beilstein:
505945
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
eCl@ss:
39020501
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado:
anhydrous
Saggio:
99.8%
P. ebollizione:
195-198 °C
Tensione di vapore:
0.08 mmHg ( 20 °C)
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Tensione di vapore
0.08 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.8%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
752 °F
Limite di esplosione
15.3 %
Impurezze
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
P. ebollizione
195-198 °C
Punto di fusione
−13 °C (lit.)
Densità
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
L′etilenglicole è il principale componente dei preparati antigelo.
Applicazioni
L′etilenglicole può essere utilizzato nella preparazione di esteri di borato spiranico tramite reazione con 1,2-amminoalcoli chirali in presenza di triisopropil borato. Può essere utilizzato anche come solvente nella preparazione del cloruro di tris(2,2′-bipirazil)rutenio(II) tramite la reazione della 2,2′-bipirazina con il cloruro di rutenio(III).
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
239.0 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
115 °C - open cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
The spectrum of ethylene glycol poisoning.
Moriarty RW & McDonald RH.
Clinical Toxicology, 7(6), 583-596 (1974)
Bis(tetrakis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)borate)
Lies SD, et al.
Organic Syntheses, 93, 178-178 (2016)
Synthesis of spiroborate esters from 1,2-aminoalcohols, ethylene glycol and triisopropyl borate: preparation of (S)-1-(1,3,2-dioxaborolan-2-yloxy)-3-methyl-1,1-diphenylbutan-2-amine
Stepanenko V, et al.
Organic Syntheses, 87, 26-26 (2010)
Gregory Charles Nordmann et al.
Scientific reports, 10(1), 915-915 (2020-01-24)
The transcription factor ZENK is an immediate early gene that has been employed as a surrogate marker to map neuronal activity in the brain. It has been used in a wide variety of species, however, commercially available antibodies have limited
Yi Wang et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(5), 1941-1951 (2013-01-16)
This article describes a robust method for the facile synthesis of small Ag nanocubes with edge lengths controlled in the range of 18-32 nm. The success of this new method relies on the substitution of ethylene glycol (EG)--the solvent most