This is a neat chemical with an Ethanol base and does not contain Methanol.
T54801
2,2,2-Trichloroethanol
ReagentPlus®, ≥99%
Sinonimo/i:
Trichloroethyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.16 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.49 (lit.)
P. ebollizione
152-154 °C (lit.)
Punto di fusione
17.8 °C (lit.)
Densità
1.56 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
KPWDGTGXUYRARH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Some of its other application include:
- Conversion of per-O-acetylated sugars to per-O-acetylated trichloroethyl derivatives.[3]
- Preparation of TCE ester of chlorosulfuric acid.[4]
- Preparation of 2,2,2-trichloroethyl acetimidate hydrochloride.[5]
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
Is 2,2,2-Trichloroethanol (# T54801-100G) dissolved in Methanol? What is the base solvent for this compound?
1 answer-