Documenti fondamentali
1082956
USP
Butane-1,3-diol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(±)-1,3-Butanediol, 1,3-Butylene glycol
Scegli un formato
1 ML
CHF 504.00
CHF 504.00
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
CHF 504.00
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.12
Beilstein:
1731276
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 504.00
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
3.1 (20 °C, vs air)
Tensione di vapore
0.06 mmHg ( 20 °C)
Famiglia di API
butane-1,3-diol
Temp. autoaccensione
741 °F
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.44 (lit.)
P. ebollizione
203-204 °C (lit.)
Densità
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(O)CCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Butane-1,3-diol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Butylene Glycol
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
108 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4