PHR1046
Etilenglicole
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
1,2-etanediolo
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1265515
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Tensione di vapore
0.08 mmHg ( 20 °C)
CdA
current certificate can be downloaded
Temp. autoaccensione
752 °F
Limite di esplosione
15.3 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
P. eboll.
195-198 °C
Punto di fusione
−13 °C (lit.)
Densità
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
239.0 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
115 °C - open cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?